Tolueno-2,4-diamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Metylo-m-fenylenodiamina, 4-Metylo-1,3-fenylenodiamina
B23495.0B
B23495.30
B23495.0BEA
1260
PLN
B23495.0B
B23495.30
Tolueno-2,4-diamina 98%
Tolueno-2,4-diamina
Purity: 98%
CAS No.: 95-80-7
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 169°(336°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 283-285°
Beilstein Reference: 2205839
UN No.: 1709
MDL No.: MFCD00007804
Formuła:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Temp. Wrzenia: 283…285 °C Temp. topnienia: 96…101 °C Gęstość: 1.045 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 169 °C (336 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007804 Numer CAS: 95-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-453-1 Jednostka: 1709 ADR: 6.1 III |