Drukuj
Tolueno-2,4-diamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 3250 PLN
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
Tolueno-2,4-diamina 98%
Tolueno-2,4-diamina
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 283…285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 97…101 °C
Gęstość: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007804
Numer CAS: 95-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-453-1
Jednostka: 1709
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %