Tolueno-2,6-diamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Metylo-1,3-fenylenodiamina, 2-Metylo-m-fenylenodiamina
L04278.06
L04278.14
L04278.06EA
284
PLN
L04278.06
L04278.14
Tolueno-2,6-diamina 97%
Tolueno-2,6-diamina
Purity: 97%
CAS No.: 823-40-5
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 2079476
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007800
Formuła:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Temp. Wrzenia: 280…282 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 104…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007800 Numer CAS: 823-40-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-513-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |