Drukuj
Tolueno-3,4-diamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D26024-100G D26024-5G
SIALD26024-100GEA 205 PLN
SIALD26024-100G SIALD26024-5G
Tolueno-3,4-diamina, Sigma-Aldrich®
Tolueno-3,4-diamina
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007728
Numer CAS: 496-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-826-2