Drukuj
Tolueno-2,3-diamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Metylo-o-fenylenodiamina, 3-Metylo-1,2-fenylenodiamina
305670050 305670010
ACRO305670050EA 573 PLN
ACRO305670050 ACRO305670010
Tolueno-2,3-diamina 97%
Tolueno-2,3-diamina
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 255
Temp. topnienia: 58…63 °C
Gęstość: 1.3
Numer MDL: MFCD00011589
Numer CAS: 2687-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-248-5
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %