Drukuj
Alkohol 4-aminobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
191558-25G 191558-5G
SIAL191558-25GEA 2050 PLN
SIAL191558-25G SIAL191558-5G
Alkohol 4-aminobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 4-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 169…171 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 75
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014782
Numer CAS: 623-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-767-5