Drukuj
Alkohol 4-aminobenzylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
348240050 348240500
ACRO348240050EA 621 PLN
ACRO348240050 ACRO348240500
Alkohol 4-aminobenzylowy 98%
Alkohol 4-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 169…171 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014782
Numer CAS: 623-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-767-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %