Drukuj
Alkohol 3-aminobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
191396-10G 191396-25G
SIAL191396-10GEA 437 PLN
SIAL191396-10G SIAL191396-25G
Alkohol 3-aminobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 3-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007817
Numer CAS: 1877-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-514-8