Alkohol 3-aminobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
L07847.06
L07847.14
L07847.06EA
263
PLN
L07847.06
L07847.14
Alkohol 3-aminobenzylowy ≥98%
Alkohol 3-aminobenzylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1877-77-6
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2205844
MDL No.: MFCD00007817
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 91…95 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007817 Numer CAS: 1877-77-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-514-8 |