Drukuj
Alkohol 3-aminobenzylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
184570050 184570250
ACRO184570050EA 195 PLN
ACRO184570050 ACRO184570250
Alkohol 3-aminobenzylowy 97%
Alkohol 3-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 91…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007817
Numer CAS: 1877-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-514-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)