Drukuj
Alkohol 2-aminobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
122831-10G 122831-25G
SIAL122831-10GEA 154 PLN
SIAL122831-10G SIAL122831-25G
Alkohol 2-aminobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 2-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007749
Numer CAS: 5344-90-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-293-7