Alkohol 2-aminobenzylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
A13180.09
A13180.18
A13180.30
A13180.09EA
201
PLN
A13180.09
A13180.18
A13180.30
Alkohol 2-aminobenzylowy 98%
Alkohol 2-aminobenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 5344-90-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-84°
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 1072211
MDL No.: MFCD00007749
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 160 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 81…84 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007749 Numer CAS: 5344-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-293-7 |