Drukuj
3-Metoksybenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
159891-1G 159891-5G
SIAL159891-1GEA 231 PLN
SIAL159891-1G SIAL159891-5G
3-Metoksybenzyloamina, Sigma-Aldrich®
3-Metoksybenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 238
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008115
Numer CAS: 5071-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-779-6
Jednostka: 2735
ADR: 8 III