3-Metoksybenzyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06
L02054.14
L02054.06EA
380
PLN
L02054.06
L02054.14
3-Metoksybenzyloamina ≥98%
3-Metoksybenzyloamina
Purity: 98+%
CAS No.: 5071-96-5
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Temp. Wrzenia: 230…231 °C Gęstość: 1.066 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008115 Numer CAS: 5071-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-779-6 Jednostka: 2735 |