Drukuj
3-Metoksybenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100 170550250
ACRO170550100EA 418 PLN
ACRO170550100 ACRO170550250
3-Metoksybenzyloamina 98%
3-Metoksybenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (37 mmHg)
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00008115
Numer CAS: 5071-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-779-6
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %