3-Nitro-p-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12538.14
A12538.22
A12538.14EA
471
PLN
A12538.14
A12538.22
3-Nitro-p-toluidyna ≥98%
3-Nitro-p-toluidyna
Purity: 98%
CAS No.: 119-32-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 638984
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007910
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 74…79 °C Gęstość: 1,312 Temp. Zapłonu: 175 °C (347 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007910 Numer CAS: 119-32-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-314-0 Jednostka: 2660 ADR: 6.1,III |