Drukuj
3-Nitro-p-toluidyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
127250250 127250050 127251000
ACRO127250250EA 281 PLN
ACRO127250250 ACRO127250050 ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidyna 97%
3-Nitro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007910
Numer CAS: 119-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-314-0
Jednostka: 2660
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %