2-Nitro-p-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13666.0E
A13666.22
A13666.36
A13666.0EEA
2410
PLN
A13666.0E
A13666.22
A13666.36
2-Nitro-p-toluidyna ≥98%
2-Nitro-p-toluidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 89-62-3
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 157°(314°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169°/21mm
Beilstein Reference: 879506
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007907
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 169 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: 115…118 °C Gęstość: 1,31 Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007907 Numer CAS: 89-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-924-9 Jednostka: 2660 ADR: 6.1,III |