Drukuj
2-Nitro-p-toluidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 143 PLN
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidyna 99%
2-Nitro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 169 °C (21 mmHg)
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007907
Numer CAS: 89-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-924-9
Jednostka: 2660
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %