6-Nitro-o-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
L01803.14
L01803.22
L01803.14EA
541
PLN
L01803.14
L01803.22
6-Nitro-o-toluidyna ≥98%
6-Nitro-o-toluidyna
Purity: 98%
CAS No.: 570-24-1
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1868029
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007744
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: 120…124 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 93…96 °C Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007744 Numer CAS: 570-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-329-6 Jednostka: 2660 ADR: 6.1 III |