5-Nitro-o-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-5-nitroaniline, 2-Amino-4-nitrotoluene
A17726.0E
A17726.22
A17726.36
A17726.0EEA
4840
PLN
A17726.0E
A17726.22
A17726.36
5-Nitro-o-toluidyna ≥98%
5-Nitro-o-toluidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 99-55-8
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 879021
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007741
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Temp. topnienia: 105…108 °C Gęstość: 1.365 g/cm³ (15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007741 Numer CAS: 99-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-765-8 Jednostka: 2660 ADR: 6.1 III |