Drukuj
3-Nitro-o-toluidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
115843-100G 115843-25G
SIAL115843-100GEA 760 PLN
SIAL115843-100G SIAL115843-25G
3-Nitro-o-toluidyna, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 87…89 °C
Gęstość: 0.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007731
Numer CAS: 603-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-059-6
Jednostka: 2660
ADR: 6.1 III