Drukuj
3-Nitro-o-toluidyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
152020250 152021000
ACRO152020250EA 275 PLN
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidyna 97%
3-Nitro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 305 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 87…91 °C
Gęstość: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007731
Numer CAS: 603-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-059-6
Jednostka: 2660
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %