Drukuj
p-Toluidyna, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metyloanilina, 4-Aminotoluen, 4-Toluidyna
M-Clarity™ quality level = MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 470 PLN
89630-100G 89630-500G
p-Toluidyna, Supelco®
p-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 201
Temp. topnienia: 43
Gęstość: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007906
Numer CAS: 106-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-403-1
Jednostka: 3451
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=b91c594bab10758721c830a0f7da73fad5c65d63&prid=web&clid=SAPDAM