Drukuj
p-Toluidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metyloanilina, 4-Aminotoluen, 4-Toluidyna
M-Clarity™ quality level = MQ200
236314-25G 236314-100G
SIAL236314-25GEA 489 PLN
SIAL236314-25G SIAL236314-100G
p-Toluidyna, Sigma-Aldrich®
p-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 201
Temp. topnienia: 43
Gęstość: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007906
Numer CAS: 106-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-403-1
Jednostka: 3451
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09674