p-Toluidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Metyloanilina, 4-Aminotoluen, 4-Toluidyna
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
A13698.0BEA
675
PLN
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
p-Toluidyna ≥99%
p-Toluidyna
Purity: 99+%
CAS No.: 106-49-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 471281
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 3451
MDL No.: MFCD00007906
Formuła:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Temp. Wrzenia: 199…202 °C Temp. topnienia: 42…46 °C Gęstość: 1.05 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007906 Numer CAS: 106-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-403-1 Jednostka: 3451 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,09674 |