Drukuj
p-Toluidyna 99%, crystalline molten mass
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metyloanilina, 4-Aminotoluen, 4-Toluidyna
376352500 376350010 376350050 376350250
ACRO376352500EA 156 PLN
ACRO376352500 ACRO376350010 ACRO376350050 ACRO376350250
p-Toluidyna 99%, crystalline molten mass
p-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 41…46 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007906
Numer CAS: 106-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-403-1
Jednostka: 3451
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %