Drukuj
4-Etyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E12001-100ML E12001-500ML
SIALE12001-100MLEA 269 PLN
SIALE12001-100ML SIALE12001-500ML
4-Etyloanilina, Sigma-Aldrich®
4-Etyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 216 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,96875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007921
Numer CAS: 589-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-637-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III