Drukuj
4-tert-Butyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(tert-Butyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
209864-25G 209864-5G
SIAL209864-25GEA 1020 PLN
SIAL209864-25G SIAL209864-5G
4-tert-Butyloanilina, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007899
Numer CAS: 769-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-215-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III