Drukuj
m-Toluidyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminotoluen, 3-Metyloanilina, 3-Toluidyna
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 157 PLN
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.98444 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 90
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007808
Numer CAS: 108-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-583-1
Jednostka: 1708
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09614
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials