m-Toluidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Aminotoluen, 3-Metyloanilina, 3-Toluidyna
A14058.0B
A14058.30
A14058.0BEA
770
PLN
A14058.0B
A14058.30
m-Toluidyna ≥99%
m-Toluidyna
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Formuła:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Temp. Wrzenia: 203…204 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0.992 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007808 Numer CAS: 108-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-583-1 Jednostka: 1708 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,09614 |