Drukuj
m-Toluidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminotoluen, 3-Metyloanilina, 3-Toluidyna
157870010 157870050
ACRO157870010EA 732 PLN
ACRO157870010 ACRO157870050
m-Toluidyna 99%
m-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 203…204 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007808
Numer CAS: 108-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-583-1
Jednostka: 1708
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09614
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %