Drukuj
3-Etyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
175498-10G 175498-50G
SIAL175498-10GEA 340 PLN
SIAL175498-10G SIAL175498-50G
3-Etyloanilina, Sigma-Aldrich®
3-Etyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007818
Numer CAS: 587-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-594-8