Drukuj
o-Toluidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Toluidyna, 2-Aminotoluen, 2-Metyloanilina
M-Clarity™ quality level = MQ100
89610-100ML 89610-500ML
SIAL89610-100MLEA 235 PLN
SIAL89610-100ML SIAL89610-500ML
o-Toluidyna, Sigma-Aldrich®
o-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 200
Temp. topnienia: < –15 °C
Gęstość: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 85
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007730
Numer CAS: 95-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-429-0
Jednostka: 1708
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09674