o-Toluidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Toluidyna, 2-Aminotoluen, 2-Metyloanilina
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
A13602.0BEA
483
PLN
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
o-Toluidyna ≥99%
o-Toluidyna
Purity: 99%
CAS No.: 95-53-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Unpleasant
Melting Point: -24°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 741981
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007730
Formuła:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Temp. Wrzenia: 199…200 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1.004 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007730 Numer CAS: 95-53-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-429-0 Jednostka: 1708 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,09674 |