Drukuj
o-Toluidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Toluidyna, 2-Aminotoluen, 2-Metyloanilina
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 767 PLN
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidyna 99%
o-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 199…200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007730
Numer CAS: 95-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-429-0
Jednostka: 1708
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %