2-Etyloanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14984.22
A14984.36
A14984.22EA
207
PLN
A14984.22
A14984.36
2-Etyloanilina ≥97%
2-Etyloanilina
Purity: 97%
CAS No.: 578-54-1
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: -47°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 1841268
UN No.: 2273
MDL No.: MFCD00007751
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 208…210 °C Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 0,983 Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007751 Numer CAS: 578-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-424-2 Jednostka: 2273 ADR: 6.1,III |