Benzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
407712-100ML
407712-800ML
SIAL407712-100MLEA
377
PLN
SIAL407712-100ML
SIAL407712-800ML
Benzyloamina, Sigma-Aldrich®
Benzyloamina
Formuła:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 10 °C Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008106 Numer CAS: 100-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-854-1 Jednostka: 2735 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,01127 |