Drukuj
Benzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Aminotoluen
M-Clarity™ quality level = MQ200
185701-100G 185701-500G 185701-5G
SIAL185701-100GEA 183 PLN
SIAL185701-100G SIAL185701-500G SIAL185701-5G
Benzyloamina, Sigma-Aldrich®
Benzyloamina
Formuła: (C₆H₅)CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008106
Numer CAS: 100-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-854-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01127