Drukuj
2-fenyloetyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
407267-100ML 407267-800ML
SIAL407267-100MLEA 577 PLN
SIAL407267-100ML SIAL407267-800ML
2-fenyloetyloamina, Sigma-Aldrich®
2-fenyloetyloamina
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008184
Numer CAS: 64-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-574-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,07371