2-fenyloetyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
A13402.AD
A13402.AK
A13402.AU
A13402.ADEA
208
PLN
A13402.AD
A13402.AK
A13402.AU
2-fenyloetyloamina 99%
2-fenyloetyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 64-04-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.5335
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: -60°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 507488
Merck Reference: 14,7225
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008184
Formuła:
C₆H₅CH₂CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 200…202 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0,964 Temp. Zapłonu: 81 °C (178 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008184 Numer CAS: 64-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-574-4 Jednostka: 2922 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7225 |