Drukuj
2-fenyloetyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
156490010 156491000 156492500 156490050
ACRO156490010EA 591 PLN
ACRO156490010 ACRO156491000 ACRO156492500 ACRO156490050
2-fenyloetyloamina 99%
2-fenyloetyloamina
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 200…202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,985 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008184
Numer CAS: 64-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-574-4
Jednostka: 2922
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,07371
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %