Izotiocyjanian p-tolilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methylphenyl isothiocyanate
A11499.06
A11499.14
A11499.22
A11499.06EA
325
PLN
A11499.06
A11499.14
A11499.22
Izotiocyjanian p-tolilu ≥97%
Izotiocyjanian p-tolilu
Purity: 97%
CAS No.: 622-59-3
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6345
Odour: Pungent
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 386032
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004813
Formuła:
C₈H₇NS MW: 149.22 g/mol Temp. Wrzenia: 236…238 °C Temp. topnienia: 23…26 °C Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004813 Numer CAS: 622-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-745-5 Jednostka: 2923 |