Izotiocyjanian o-tolilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22845.06
B22845.14
B22845.22
B22845.06EA
486
PLN
B22845.06
B22845.14
B22845.22
Izotiocyjanian o-tolilu ≥98%
Izotiocyjanian o-tolilu
Purity: 98%
CAS No.: 614-69-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6361
Odour: Pungent
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 878487
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004802
Formuła:
C₈H₇NS Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004802 Numer CAS: 614-69-7 |