Drukuj
Izotiocyjanian benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzylisothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
252492-25G 252492-5G
SIAL252492-25GEA 413 PLN
SIAL252492-25G SIAL252492-5G
Izotiocyjanian benzylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian benzylu
Formuła: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 243
Temp. topnienia: 24
Gęstość: 1.084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004819
Numer CAS: 622-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-753-9
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 II