Drukuj
Izotiocyjanian benzylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzylisothiocyanate
402130250 402130050 402131000
ACRO402130250EA 530 PLN
ACRO402130250 ACRO402130050 ACRO402131000
Izotiocyjanian benzylu 98%
Izotiocyjanian benzylu
Formuła: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 243
Temp. topnienia: 24
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004819
Numer CAS: 622-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-753-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %