Drukuj
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W401404-100G-K W401404-1KG-K W401404-25G-K W401404-SAMPLE
SIALW401404-100G-KEA 638 PLN
SIALW401404-100G-K SIALW401404-1KG-K SIALW401404-25G-K SIALW401404-SAMPLE
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂NCS
MW: 163.24 g/mol
Gęstość: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004821
Numer CAS: 2257-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-855-5