Izotiocyjanian 2-fenyloetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
A15123.06
A15123.14
A15123.06EA
410
PLN
A15123.06
A15123.14
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu ≥98%
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu
Purity: 98%
CAS No.: 2257-09-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2NCS
Formula Weight: 163.24
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅CH₂CH₂NCS MW: 163.24 g/mol Temp. Wrzenia: 139…140 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.090 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004821 Numer CAS: 2257-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-855-5 ADR: 8 III |