Drukuj
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
265160050 265160250
ACRO265160050EA 221 PLN
ACRO265160050 ACRO265160250
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu 96%
Izotiocyjanian 2-fenyloetylu
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Temp. Wrzenia: 113 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004821
Numer CAS: 2257-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-855-5
Jednostka: 2810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %