p-Tolyl isocyanate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
A13577.09
A13577.18
A13577.22
A13577.09EA
350
PLN
A13577.09
A13577.18
A13577.22
p-Tolyl isocyanate ≥99%
p-Tolyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 622-58-2
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Pungent
Boiling Point: 70-72°/10mm
Beilstein Reference: 471494
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002029
Formuła:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Temp. Wrzenia: 70…72 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.059 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002029 Numer CAS: 622-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-743-4 Jednostka: 2206 ADR: 6.1 III |